Merck
246174
Sigma-Aldrich
トリメトキシメチルシラン
98%
別名:
メチルトリメトキシシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3Si(OCH3)3
CAS番号:
分子量:
136.22
Beilstein:
1736151
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.371 (lit.)
bp
102-104 °C (lit.)
密度
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CO[Si](C)(OC)OC
InChI
1S/C4H12O3Si/c1-5-8(4,6-2)7-3/h1-4H3
InChI Key
BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
トリメトキシメチルシラン(MTM)は、シリカベースの物質の調製において前駆物質として広く使用されている有機シリコン化合物で、さまざまな分野で使用できます。特に、分子会合、ナノ構成要素結合、およびオリゴシロキサン化合物の選択的合成に使用されます。また、ポリシロキサンポリマーの合成において架橋剤として使用できます。
アプリケーション
トリメトキシメチルシランは次の用途に使用できます。
  • ポリエチレンイミン-シリカ(PEIシリカ)有機-無機ハイブリッド粒子を合成するためのシリカ源。
  • -OH基の修飾による親水性セラミック表面の疎水性表面への変換。
  • 疎水性に誘導し、透明性に影響を与えることなく機械的特性を向上させることによるシリカエアロゲルの改変。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
48.2 °F
引火点(℃)
9 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
246174-VAR:
246174-5ML:
246174-1L:
246174-2.5L:
246174-250ML:
246174-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The formation of polyethyleneimine?trimethoxymethylsilane organic?inorganic hybrid particles.
Neville F, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 431, 42-50 (2013)
Casseday P Richers et al.
Inorganic chemistry, 55(12), 5744-5746 (2016-06-04)
The commercially practiced conversion of trimethoxymethylsilane (MTM) to [OSi(OMe)Me)]n polymers and resins is assumed to proceed via the silanol (MeO)2MeSiOH. Access to this crucial silanol is gained via the synthesis of (MeO)2MeSiONa, the first methoxysilanoate to be crystallographically characterized. Mild
Investigation of Silane Modified Ceramic Surface of Porous Mullite Ceramics.
Markovska I, et al.
World Academy of Science, Engineering and Technology, 79(7), 272-276 (2013)
Organo-modified silica aerogels and implications for material hydrophobicity and mechanical properties.
Martin L, et al.
Journal of Materials Chemistry, 18(2), 207-213 (2008)
Utilization of alkoxysilyl groups for the creation of structurally controlled siloxane-based nanomaterials
Kuroda K, et al.
Chemistry of Materials, 26(1), 211-220 (2014)
資料
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.