安全性情報
8.14178
Sigma-Aldrich
Trimethoxymethylsilane
for synthesis
別名:
Trimethoxymethylsilane, Methyltrimethoxysilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3Si(OCH3)3
CAS番号:
分子量:
136.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
214-685-0
NACRES:
NA.22
蒸気圧
2990 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
自己発火温度
225 °C
有効性
11808 mg/kg LD50, oral (Rat)
>9600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
転移温度
flash point 9 °C
密度
0.96 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H12O3Si/c1-5-8(4,6-2)7-3/h1-4H3
InChI Key
BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Enhanced adsorption-catalysis for sulfur removal: Describes the use of trimethoxymethylsilane for improving adsorptive and catalytic properties in fuels processing (J Ortiz-Bustos, HP Del Pulgar, Y Perez, 2023).
  • Preparation of organic-inorganic hybrid materials: Discusses the hybridization of materials using titanium phosphonate clusters combined with silanes for enhanced material properties (R Hayami, K Wada, I Nishikawa, T Sagawa, 2017).
  • Development of a molecularly imprinted polymer sensor: Utilizes trimethoxymethylsilane in the creation of a polymer sensor for detecting specific substances, highlighting its application in sensing technologies (K Wang, X Guan, S Chai, Q Zou, X Zhang, 2015).
  • Anti-fingerprint properties on glass surfaces: Explores the application of trimethoxymethylsilane in creating non-fluorinated organosiloxane coatings with anti-fingerprint properties (A Siriviriyanun, T Imae, 2014).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.954 - 0.956
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
48.2 °F
引火点(℃)
9 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1