アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.366 (lit.)
bp
57-58 °C (lit.)
密度
0.756 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CO[Si](C)(C)C
InChI
1S/C4H12OSi/c1-5-6(2,3)4/h1-4H3
InChI Key
POPACFLNWGUDSR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メトキシトリメチルシラン(MTMS)はシリル化剤であり、主として水接触角が大きく表面エネルギーが小さい疎水性表面コーティングを行うために使用されています。
アプリケーション
メチルトリメトキシシラン(MTMS)を用いるジグリシジルビスフェノールA系エポキシ樹脂の化学修飾の効果についての研究が行われました。1 また、HF/ピリジンの処理時に、MTMSで実験器具を急冷するために使われました。{90}
超疎水性再生ポリエチレンテレフタレート(rPET)エアロゲルは、rPET繊維およびポリビニルアルコール(PVA)を用いて生成でき、MTMSにコーティングできます。ジグリシジルビスフェノールA樹脂(エポキシ樹脂)に適用したMTMSは、UVに曝露したときに、変色作用を45%低下させることで耐候性を示します。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
253006-250G:
253006-25G:
253006-BULK:
253006-100G:
253006-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Small?Molecule Library Synthesis on Silicon?Functionalized SynPhase Lanterns.
Duvall JR, et al.
Current Protocols in Chemical Biology, 2(3), 135-135 (2010)
Effect of methyltrimethoxy silane modification on yellowing of epoxy coating on UV (B) exposure
Rajagopalan N and Khanna AS
Journal of Coatings, 2014(2), 43-43 (2014)
Advanced Recycled Polyethylene Terephthalate Aerogels from Plastic Waste for Acoustic and Thermal Insulation Applications
Koh HW, et al.
Gels, 4(2), 43-43 (2018)
Silica cellulose hybrid aerogels for thermal and acoustic insulation applications
Feng J et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 506, 298-305 (2016)
Silylation enhances the performance of Au/Ti-SiO2 catalysts in direct epoxidation of propene using H2 and O2
Kanungo S, et al.
J. Catal., 344, 434-444 (2016)