Merck
556688
Sigma-Aldrich
ジメトキシジメチルシラン
≥99.5%, 99.999% metals basis
別名:
ジメチルジメトキシシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Si(OCH3)2(CH3)2
CAS番号:
分子量:
120.22
Beilstein:
1733694
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.5%
99.999% metals basis
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.369 (lit.)
bp
81.4 °C (lit.)
密度
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CO[Si](C)(C)OC
InChI
1S/C4H12O2Si/c1-5-7(3,4)6-2/h1-4H3
InChI Key
JJQZDUKDJDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
556688-25ML:
556688-VAR:
556688-5ML:
556688-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C Wyatt Shields et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 278, 37-48 (2018-04-01)
Retinol, a derivative of vitamin A, is a ubiquitous compound used to treat acne, reduce wrinkles and protect against conditions like psoriasis and ichthyosis. While retinol is used as the primary active ingredient (AI) in many skin care formulations, its
Chiara Micalella et al.
Biotechnology and applied biochemistry, 61(3), 297-303 (2014-02-28)
Enzymes entrapped in wet, nanoporous silica gel have great potential as bioreactors for bioremediation because of their improved thermal, chemical, and mechanical stability with respect to enzymes in solution. The B isozyme of catechol 1,2 dioxygenase from Acinetobacter radioresistens and
資料
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
半導体デバイス作製に非常に重要な材料である窒化シリコン(SiNx)のALD用前駆体化合物について解説いただきました。
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.
一置換および二置換アルコキシシロキサンから合成された融解ゲルは、生物医学、電子工学、光電子工学などへの応用が期待されています。