Merck
160962
Sigma-Aldrich
スクシノニトリル
99%
別名:
1,2-ジシアノエタン, ブタンジニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NCCH2CH2CN
CAS番号:
分子量:
80.09
Beilstein:
1098380
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
bp
265-267 °C (lit.)
mp
50-54 °C (lit.)
溶解性
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
water: soluble 130 g/L
密度
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
N#CCCC#N
InChI
1S/C4H4N2/c5-3-1-2-4-6/h1-2H2
InChI Key
IAHFWCOBPZCAEA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
コハク酸ニトリルは柔粘性結晶特性を持っています。コハク酸ニトリルは1,4-ジアミノブタンの前駆体です。
アプリケーション
ホストポリマーに封入されたイオン性液体と共に分散されたコハク酸ニトリルはゲルポリマー電解質の構成に使用されました。また、リチウムおよび銅塩ドープハク酸ニトリルについてのイオン伝導度およびX線吸収分光法の結果について研究するためのドーパントとして使用されました。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
160962-500G:4548173108575
160962-5KG:
160962-BULK:
160962-VAR:
160962-100G:4548173108551
160962-5G:4548173108582
160962-25G:4548173108568
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Song Wang et al.
Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 81(11), 2311-2321 (2020-08-14)
As porous crystal materials, metal-organic frameworks (MOFs) have attracted wide attention in the field of environmental remediation. In this study, a trivalent iron-tartaric acid metal-organic framework (T2-MOF) was successfully synthesized using the inexpensive raw materials ferric chloride (FeCl3.6H2O) and tartaric
Jahaziel Villarreal et al.
Membranes, 10(3) (2020-03-21)
In the present work, the effect of temperature and additives on the ionic conductivity of mixed organic/ionic liquid electrolytes (MOILEs) was investigated by conducting galvanostatic charge/discharge and ionic conductivity experiments. The mixed electrolyte is based on the ionic liquid (IL)
A Combined Conductivity and XAS Study of Plastically Crystalline Electrolytes.
Chadwick AV, et al.
Journal of Physics. Conference Series, 249(1) (2010)
Yunusa Umar et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 66(4-5), 1133-1140 (2006-07-29)
The Molecular structure, conformational stability and vibrational frequencies of succinonitrile NCCH2CH2CN have been investigated with ab initio and density functional theory (DFT) methods implementing the standard 6-311++G* basis set. The potential energy surfaces (PES) have been explored at DFT-B3LYP, HF
M Zachariah et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(24), 16053-16057 (2015-06-02)
We probe the ionic conduction and the molecular dynamics in a pure and lithium-salt doped dinitrile molecular plastic crystal. While the diffusion of the Li(+) ions is decoupled from the molecular reorientational dynamics, in the undoped plastic crystal the temperature