Merck
275794
Sigma-Aldrich
トリス(トリメチルシリル)ホスフェート
≥98%
別名:
りん酸トリス(トリメチルシリルエステル)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3SiO]3P(O)
CAS番号:
分子量:
314.54
Beilstein:
1794624
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.409 (lit.)
bp
228-229 °C/720 mmHg (lit.)
mp
3-4 °C (lit.)
密度
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)OP(=O)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27O4PSi3/c1-15(2,3)11-14(10,12-16(4,5)6)13-17(7,8)9/h1-9H3
InChI Key
QJMMCGKXBZVAEI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリス(トリメチルシリル)ホスフェートは、LiPF6ベースの電解質の高いカットオフ電位でのLiNi0.5Co0.2Mn0.3O2サイクリング用新規膜形成添加剤として調査されています。トリス(トリメチルシリル)ホスフェート[トリス(トリメチルシリル)りん酸エステル]は、アルマゼンとの脱アルキルシリル化反応を経て、ヘテロアダマンタン分子を生成します。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
275794-25G:
275794-5G:
275794-BULK:
275794-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The use of [18O4]phosphoric acid in the quantitation of phosphate by gas-liquid chromatography-mass spectrometry analysis.
G Graff et al.
Analytical biochemistry, 107(2), 324-331 (1980-09-15)
Tris (trimethylsilyl) phosphate: A film-forming additive for high voltage cathode material in lithium-ion batteries.
Yan G, et al.
Journal of Power Sources, 248, 1306-1311 (2014)
A Garcia-Casas et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 181, 973-980 (2019-08-07)
Sol-gel coatings are proposed as surface treatments for titanium-based materials to promote the osseointegration of prosthetic devices with the host. As precursors of sol-gel synthesis, two silanes were selected: 3-methacryloxypropyltrimethoxy silane and 2 tetramethyl orthosilane. Sol-gel synthesis was functionalized with
Jiri Pinkas et al.
Inorganic chemistry, 41(25), 6914-6918 (2002-12-10)
A dealkylsilylation reaction between alumazene [2,6-(i-Pr)(2)C(6)H(3)NAlMe](3) (1) and tris(trimethylsilyl) ester of phosphoric acid (2) in a 1:3 molar ratio provides the heteroadamantane molecule (MeAl)[2,6-(i-Pr)(2)C(6)H(3)N](3)[Al[OP(OSiMe(3))(3)]](2)(O(3)POSiMe(3)) (3). Compound 3 was characterized by analytical and spectroscopic methods, and its molecular structure was established