Merck
93412
Sigma-Aldrich
亜リン酸トリス(トリメチルシリル)
≥95.0% (GC)
別名:
Trimethylsilanol phosphite, Tris(trimethylsilyloxy)phosphine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3SiO]3P
CAS番号:
分子量:
298.54
Beilstein:
2043814
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.409 (lit.)
bp
78-81 °C/8 mmHg (lit.)
密度
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)OP(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27O3PSi3/c1-14(2,3)10-13(11-15(4,5)6)12-16(7,8)9/h1-9H3
InChI Key
VMZOBROUFBEGAR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリス(トリメチルシリル)ホスフェートは、リン酸のトリス(トリメチルシリル)エステルです。無機合成の中間体で、重要な原材料の1つです。ハロゲン含有化合物とのArbuzov反応によるbis(トリメチルシリル)ホスホン酸エステルの調製に使用されます。
アプリケーション
亜リン酸トリス(トリメチルシリル)は、以下の用途に使用されます:
  • NMC811[LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2]/Si-Grcellの電気化学的性能を高める膜形成添加剤
その他情報
ビス(TMS)ホスホネートの穏和な条件での調製(アルブゾフ反応)に使用される試薬。レビュー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
93412-25ML:
93412-BULK:
93412-VAR:
93412-INTR:
93412-100ML:
93412-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
M. Sekine et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 285-285 (1978)
Tris (trimethylsilyl) Phosphite
Bittman R
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Understanding the Roles of Tris (trimethylsilyl) Phosphite (TMSPi) in LiNi0. 8Mn0. 1Co0. 1O2 (NMC811)/Silicon--Graphite (Si--Gr) Lithium-Ion Batteries
Liu H, et al.
Advanced Materials Interfaces, 7(15), 2000277-2000277 (2020)
Thomas G Pattison et al.
ACS nano, 14(4), 4276-4288 (2020-03-14)
The area selective growth of polymers and their use as inhibiting layers for inorganic film depositions may provide a valuable self-aligned process for fabrication. Polynorbornene (PNB) thin films were grown from surface-bound initiators and show inhibitory properties against the atomic
L.E. Dreef et al.
Tetrahedron Letters, 29, 1199-1199 (1988)