アッセイ
97%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
屈折率
n20/D 1.529 (lit.)
密度
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COP(OC)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11O2P/c1-9-11(10-2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
InChI Key
LMZLQYYLELWCCW-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
149470-BULK:
149470-VAR:
149470-5G:
149470-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック