アプリケーション
マグネシウム削り屑は、一般的に Grignard 試薬のような種々の有機マグネシウム化合物の調製に使用されます。また、ピナコールカップリングおよび Reformatsky 反応を触媒することにも使用できます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
消防法
第2類:可燃性固体
マグネシウム
危険等級III
第二種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
200905-10KG:
200905-2.5KG:
200905-BULK:
200905-VAR:
200905-100G:
200905-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Magnesium-induced pinacol coupling of aromatic aldehydes and ketones in water under ultrasound.
Indian Journal of Chemistry, 43B(6), 196?198-196?198 (2004)
A Simple and Efficient Procedure of Low Valent Iron-or Copper-Mediated Reformatsky Reaction of Aldehydes.
The Journal of Organic Chemistry, 72(24), 9357-9359 (2007)
The Grignard Reagents.
Organometallics, 28(6), 1598-1605 (2009)
Grignard reagent formation.
Coordination Chemistry Reviews, 248(7-8), 623-652 (2004)
Nature chemistry, 5(7), 613-620 (2013-06-22)
The development of nanocarriers that selectively release guest molecules on sensing a particular biological signal is being actively pursued in nanomedicine for diagnostic and therapeutic purposes. Here we report a protein-based nanocarrier that opens in the presence of intracellular adenosine-5'-triphosphate