安全性情報
8.01786
Sigma-Aldrich
Bromobenzene
for synthesis
別名:
Bromobenzene, Phenyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5Br
CAS番号:
分子量:
157.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
203-623-8
NACRES:
NA.22
蒸気圧
4 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
565 °C
有効性
2383 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.5-2.5 % (v/v)
bp
156 °C/1013 hPa
mp
-31 °C
転移温度
flash point 51 °C
密度
1.49 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Brc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
QARVLSVVCXYDNA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Synthesis of High-Quality Perovskite Nanocrystals: Utilizing bromobenzene for aliphatic nucleophilic substitution enabled the synthesis of high-quality cesium lead bromide perovskite nanocrystals, which are critical in optoelectronic applications (Li et al., 2019).
  • Noncatalytic Bromination of Benzene: This study demonstrated the necessary conditions for the noncatalytic bromination of benzene to produce bromobenzene, providing valuable information for industrial synthesis processes (Shernyukov et al., 2016).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.494 - 1.496
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN28017860250:
8017869999:
8017860000:
8017869026:
8017861000:
8017860250:
8017860005:
試験成績書(COA)