Merck
254118
Sigma-Aldrich
マグネシウム
chips, 6-35 mesh, 99.98% trace metals basis
別名:
マグネシウム元素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Mg
CAS番号:
分子量:
24.31
Beilstein:
4948473
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
1 mmHg ( 621 °C)
品質水準
アッセイ
99.98% trace metals basis
フォーム
chips
自己発火温度
950 °F
反応適合性
reagent type: reductant
抵抗性
4.46 μΩ-cm, 20°C
粒径
6-35 mesh
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
密度
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI Key
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
当社の高純度マグネシウムチップは、マグネシウム切削屑またはマグネシウム顆粒とも呼ばれ、超高純度マグネシウムインゴットを機械的に加工して製造される元素マグネシウム金属の一形態です。このプロセスにより、0.5 ~ 3.5 mm のサイズの材料が生成されます。高純度のマグネシウムチップは、特殊化学、製薬、農業用途のグリニャール反応における還元剤として一般的に使用されています。マグネシウムチップは、軽量、強度、耐食性を兼ね備えたマグネシウム合金の製造にも使用されています。
アプリケーション
  • マグネシウム合金の進歩と開発動向の概要:このレビューでは、2013 年から 2018 年にかけてのマグネシウム合金に関する世界的な研究進歩を提示し、この分野における重要な傾向と進展を強調しています(Xu et al., 2019)。
  • 2021 年の世界におけるマグネシウムおよびマグネシウム合金の研究進歩:この論文では、マグネシウムおよびその合金の最新の研究進歩を、その用途と技術開発に焦点を当ててレビューしています(Song et al., 2022)。
  • 現代の研究におけるマグネシウムの役割と重要性:レビュー:この包括的レビューでは、マグネシウムのさまざまな用途と特性を取り上げ、現代の研究と技術におけるその重要性を強調しています(Prasad et al., 2022)。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
254118-250G:
254118-1KG:
254118-BULK:
254118-VAR:
254118-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Denise H M Heppe et al.
The American journal of clinical nutrition, 98(1), 224-232 (2013-05-31)
Maternal diet during pregnancy has been suggested to influence bone health in later life. We assessed the association of maternal first-trimester dietary intake during pregnancy with childhood bone mass. In a prospective cohort study in 2819 mothers and their children
Shuvendu Biswas et al.
Nature chemistry, 5(7), 613-620 (2013-06-22)
The development of nanocarriers that selectively release guest molecules on sensing a particular biological signal is being actively pursued in nanomedicine for diagnostic and therapeutic purposes. Here we report a protein-based nanocarrier that opens in the presence of intracellular adenosine-5'-triphosphate
Benjamin Chaigne-Delalande et al.
Science (New York, N.Y.), 341(6142), 186-191 (2013-07-13)
The magnesium transporter 1 (MAGT1) is a critical regulator of basal intracellular free magnesium (Mg(2+)) concentrations. Individuals with genetic deficiencies in MAGT1 have high levels of Epstein-Barr virus (EBV) and a predisposition to lymphoma. We show that decreased intracellular free
Carlos Zarate et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 1292, 21-31 (2013-07-24)
Clinical depression is a serious mental disorder characterized by low mood, anhedonia, loss of interest in daily activities, and other symptoms, and is associated with severe consequences including suicide and increased risk of cardiovascular events. Depression affects nearly 15% of
Olof Allnér et al.
RNA (New York, N.Y.), 19(7), 916-926 (2013-05-30)
Riboswitches are mRNA-based molecules capable of controlling the expression of genes. They undergo conformational changes upon ligand binding, and as a result, they inhibit or promote the expression of the associated gene. The close connection between structural rearrangement and function
資料
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids
水素貯蔵のための金属材料の調製と加工に用いられるいくつかの実験手法を概説します。
高遷移金属シリサイドの異方性熱電変換デバイスへの応用について紹介します。
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.