Merck
13112
Sigma-Aldrich
マグネシウム
powder, ≥99%
別名:
マグネシウム元素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Mg
CAS番号:
分子量:
24.31
Beilstein:
4948473
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141502
eCl@ss:
38110201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1 mmHg ( 621 °C)
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
自己発火温度
950 °F
反応適合性
reagent type: reductant
抵抗性
4.46 μΩ-cm, 20°C
不純物
≤0.05% insoluble in HCl
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
密度
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Fe: ≤500 mg/kg
SMILES記法
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI Key
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
マグネシウム(粉末)は、以下を合成するための還元剤として使用できます:
  • 水素雰囲気下での改良チタニアスラグ(UGS)の還元によるチタン合金水素化物粉末      
  • ボールミル粉砕処理によりヘマタイト(α-Fe2O3)から得られる超微細金属鉄(bcc-Fe)粉末
ルテニウム(III)錯体の触媒による原子移動ラジカル付加 (ATRA) 反応や環化(ATRC)反応での還元剤としても使用できます。マグネシウムからフリーラジカルは生じませんが、触媒活性のルテニウム(II)種が生成または再生されます。
アナリシスノート
外観:銀白色
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
マグネシウム
危険等級III
第二種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
13112-6X1KG:
13112-6X500G:
13112-25KG:
13112-500G:
13112-BULK:
13112-VAR:
13112-1KG:
13112-6X100G:
13112-100G:
13112S-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Ultrafine spinel powders by flame spray pyrolysis of a magnesium aluminum double alkoxide.
Bickmore CR, et al.
Journal of the American Chemical Society, 79(5), 1419-1423 (1996)
Katrin Thommes et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 13(24), 6899-6907 (2007-06-05)
A new catalytic procedure for atom-transfer radical addition (ATRA) and cyclization (ATRC) reactions is described. The combination of the ruthenium(III) complex [RuCl(2)Cp*(PPh3)] (Cp*: pentamethylcyclopentadienyl) with magnesium allows these reactions to be performed under mild conditions with high efficiency. In most
Hyperbranched polyalkenylsilanes by hydrosilylation with platinum catalysts. I. Polymerization
Drohmann C, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 38(4), 741-751 (2000)
Uttley C.
Magnesium, 4-4 null
Shuvendu Biswas et al.
Nature chemistry, 5(7), 613-620 (2013-06-22)
The development of nanocarriers that selectively release guest molecules on sensing a particular biological signal is being actively pursued in nanomedicine for diagnostic and therapeutic purposes. Here we report a protein-based nanocarrier that opens in the presence of intracellular adenosine-5'-triphosphate
資料
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids
水素貯蔵のための金属材料の調製と加工に用いられるいくつかの実験手法を概説します。