Merck
499811
Sigma-Aldrich
リチウム
granular, 99% trace metals basis
別名:
リチウム元素, リチウム原子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Li
CAS番号:
分子量:
6.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141803
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99% trace metals basis
フォーム
granular
反応適合性
reagent type: reductant
抵抗性
9.446 μΩ-cm, 20°C
bp
1342 °C (lit.)
mp
180 °C (lit.)
密度
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Li]
InChI
1S/Li
InChI Key
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リチウムは、充電式・非充電式電池における陽極材料として広く使用されている低密度アルカリ金属です。また、より強く、軽くするためにアルミニウムやマグネシウムとの合金にするためにも使用されます。
粒状リチウムは、砕いて小さな顆粒にされたリチウム金属の一形態です。リチウムは、柔らかい銀白色の金属で、高い反応性と引火性を持ちます。リチウムは、密度が0.534 g/cm3と低く、最も軽い金属の1つとなっています。その他のアルカリ金属と同じく、リチウムの融点は低く(180 °C)、電気や熱の伝導体として優れています。 粒状リチウムは、反応性が高く、強力な還元剤として機能します。発火や爆発の可能性があるため、取扱いの際は必ず注意が必要です。リチウムは、水や酸素と簡単に反応してそれぞれ水酸化リチウムや参加リチウムを形成し、さらには室温で窒素ガスとも反応して窒化リチウムを形成します。通常、リチウムは、水分、空気、窒素への曝露を防ぐために、アルゴングローブボックスや密封容器で保存されます。 粒状リチウムを作るには、まず炭酸リチウム変換と呼ばれるプロセスを用いてリシア輝石やレビドライト(鱗雲母)などの鉱石から金属を抽出します。リチウムが高純度まで精製されたら、回転羽根により破砕して粒状にします。
アプリケーション
リチウムは、次のように使用できます:
  • エネルギー変換・貯蔵の分野において陽極材料として使用できるLiAl合金やLiSi合金などのLi合金の合成の前駆体として
  • LiCl溶融塩における酸化ジルコニウム化合物の還元における還元剤として
  • ニッケル金属膜の製造のための還元剤(1,4-ビス(トリメチルゲルミル)-1.4-ジヒドロピラジン)の合成のための出発物質として
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
499811-BULK:
499811-VAR:
499811-100G:
499811-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
リチウム ribbon, thickness × W 0.75 mm × 45 mm, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
265993
リチウム
リチウム ribbon, thickness × W 0.75 mm × 19 mm, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
320080
リチウム
Lithium-7Li ≥99.8 atom % 7Li, ≥99.8% (CP)
Sigma-Aldrich
601535
Lithium-7Li
A low-temperature thermal ALD process for nickel utilizing dichlorobis(triethylphosphine)nickel(ii) and 1{,}4-bis(trimethylgermyl)-1{,}4-dihydropyrazine"
Anton Vihervaara,
Dalton Transactions, 51, 10898-10908 (2022)
Reduction of zirconium oxide compounds by lithium metal as a reductant in molten LiCl salt
Eun-Young Choi and Dong Hyun Heo
Journal of Nuclear Materials, 512, 193-198 (2018)
Anode performance of lithium--silicon alloy prepared by mechanical alloying for use in all-solid-state lithium secondary batteries
Hye Won Park, et al.
Japanese Journal of Applied Physics, 53, 08NK02-08NK02 (2014)
Sureshbabu Guduguntla et al.
The Journal of organic chemistry, 78(17), 8274-8280 (2013-08-22)
An efficient one-pot synthesis of optically active β-alkyl-substituted alcohols through a tandem copper-catalyzed asymmetric allylic alkylation (AAA) with organolithium reagents and reductive ozonolysis is presented. Furthermore, hydroboration-oxidation following the Cu-catalyzed AAA leads to the corresponding homochiral γ-alkyl-substituted alcohols.
Dongyun Chen et al.
Nanoscale, 5(17), 7890-7896 (2013-07-16)
Two-dimensional nanosheets can leverage on their open architecture to support facile insertion and removal of Li(+) as lithium-ion battery electrode materials. In this study, two two-dimensional nanosheets with complementary functions, namely nitrogen-doped graphene and few-layer WS2, were integrated via a