Merck
483745
Sigma-Aldrich
ナトリウム
cubes, contains mineral oil, 99.9% trace metals basis
別名:
Sodium metal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Na
CAS番号:
分子量:
22.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1 mmHg ( 440 °C)
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
cubes
含みます
mineral oil
反応適合性
reagent type: reductant
抵抗性
4.69 μΩ-cm, 20°C
bp
883 °C (lit.)
mp
97.8 °C (lit.)
SMILES記法
[Na]
InChI
1S/Na
InChI Key
KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ナトリウムは、アルケンおよびアルキンの二官能性化の還元剤として機能します。ブーボー・ブラン還元にも使用されます。
アプリケーション
金属ナトリウムはバーチ還元などの反応に還元剤として使用されます。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
引火点(°F)
179.6 °F
引火点(℃)
82 °C
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
ナトリウム
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
483745-500G:4548173159690
483745-100G:4548173159683
483745-BULK:
483745-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Recent advances in the use of sodium dispersion for organic synthesis
De PB
Synthesis, 53, 3180-3192 (2021)
The Use of Sodium Metal in the Birch Reduction of Aromatic Compounds1.
Dryden Jr HL, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 26(9), 3237-3245 (1961)
Nicole Li et al.
American heart journal, 166(5), 815-822 (2013-11-02)
Cardiovascular diseases are the leading cause of death and disability in China. High blood pressure caused by excess intake of dietary sodium is widespread and an effective sodium reduction program has potential to improve cardiovascular health. This study is a
Supriya S Jalimarada et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 54(6), 4330-4340 (2013-06-08)
Mutations in SLC4A11, a member of the SLC4 superfamily of bicarbonate transporters, give rise to corneal endothelial cell dystrophies. SLC4A11 is a putative Na⁺ borate and Na⁺:OH⁻ transporter. Therefore we ask whether SLC4A11 in corneal endothelium transports borate (B[OH]₄⁻), bicarbonate
Andrew Mente et al.
The New England journal of medicine, 371(7), 601-611 (2014-08-15)
Higher levels of sodium intake are reported to be associated with higher blood pressure. Whether this relationship varies according to levels of sodium or potassium intake and in different populations is unknown. We studied 102,216 adults from 18 countries. Estimates