グレード
battery grade
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
white powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤100 ppm Cl
≤100 ppm Sulfate
≤1500 ppm trace metals
mp
>200 °C (lit.)
密度
2.369 g/mL at 25 °C (lit.)
2.369 g/mL
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Na+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.Na/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
InChI Key
KMADQUOCJBLXRP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
936022-25G:
936022-VAR:
936022-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)