グレード
battery grade
品質水準
蒸気密度
3.04 (vs air)
蒸気圧
0.02 mmHg ( 36.4 °C)
アッセイ
≥99%
形状
solid
不純物
≤10 ppm H2O
≤10 ppm acid
bp
243-244 °C/740 mmHg (lit.)
mp
35-38 °C (lit.)
36 °C (exp.)
密度
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=C1OCCO1
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
InChI Key
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
注意
法的情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
289.4 °F - closed cup
引火点(℃)
143 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
809950-25G:
809950-BULK:
809950-500G:
809950-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
クエット-テイラー流反応装置によるリチウムイオン電池用正極材料の製造について解説いただきました。
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
スケールアップ可能なポリアニオン系正極材料(リン酸塩)の合成法と、ナノ構造LMP正極材料の電気化学的性質について紹介します。