Merck
901686
Sigma-Aldrich
炭酸フルオロエチレン
battery grade, ≥99%, acid <200 ppm, anhydrous
別名:
4-フルオロ-1,3-ジオキソラン-2-オン, FEC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H3FO3
CAS番号:
分子量:
106.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
グレード
anhydrous
battery grade
アッセイ
≥99%
形状
liquid
不純物
≤100 ppm H2O
≤200 ppm acid
bp
212 °C
mp
18-23 °C
密度
1.485 g/cm3
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
FC1COC(=O)O1
InChI
1S/C3H3FO3/c4-2-1-6-3(5)7-2/h2H,1H2
InChI Key
SBLRHMKNNHXPHG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
無水炭酸フルオロエチレン(FEC)は、炭酸塩として知られる化合物のクラスに属する合成有機化合物です。無色透明な液体であり、極めて安定的で加水分解に耐性を示すことから、さまざまな化学反応や化学過程での使用に最適な選択肢となっています。炭酸フルオロエチレンは通常、フルオロ酢酸と二酸化炭素の反応により生成されます。
アプリケーション
無水の バッテリーグレード炭酸フルオロエチレン(FEC)は、高品質リチウムイオン電池の電解液に 不可欠な構成要素です。その独自の特性、例えば 陽極で安定したSEI層を形成できるなどにより、リチウムイオン電池の安全性、 信頼性、および性能が改善されます。特に、 バッテリーグレードFECを電解液に加えることにより、 リチウムイオン電池の定格容量、容量維持率、および低温性能を大幅に 改善することができます。バッテリーグレードFECは、 リチウム金属、グラファイト、 シリコン、および金属酸化物の陰極を含む、リチウムイオン電池に使用される幅広い材料に適合するため、汎用性に優れた 電解液添加剤です。高性能リチウムイオン電池に対する需要は、 電気自動車や携帯用電子機器などのさまざまな用途で成長を続けているため、 電解液添加剤としてのバッテリーグレードFECの使用は、 高度なバッテリー技術の開発においてますます重要に なっています。
特徴および利点
炭酸フルオロエチレンは、バッテリーの安全性を強化して性能を改善できます。バッテリーグレードFECを電解液に追加することにより、FECを含まないバッテリーに比べて寿命、容量維持率、低温性能を大幅に改善できます。
✔ バッテリーの安全性の向上
✔ バッテリー性能の強化
✔ 汎用性に優れた電極適合性
注意
  • これらの電解液は含水量が極めて少ないため、不活性かつ湿気の無い環境下(グラブボックス)で取り扱ってください。
  • 容器はしっかり閉めて下さい。熱および発火源から離してください。低温の乾燥した場所に保存してください。酸化剤と一緒に保存することは避けて下さい。
法的情報
MU Ionic Solutions Corporationの製品です
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
901686-10G:
901686-VAR:
901686-50G:
901686-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Effect of Fluoroethylene Carbonate as an Additive on the Solid Electrolyte Interphase on Silicon Lithium-Ion Electrodes.
Schroder K, et al.
Chemistry of Materials, 27, 5531-5542 (2015)
Fluoroethylene Carbonate as an Important Component for the Formation of an Effective Solid Electrolyte Interphase on Anodes and Cathodes for Advanced Li-Ion Batteries.
Markevich E, et al.
ACS Energy Letters, 2, 1337-1345 (2017)
関連コンテンツ
電池、燃料電池、スーパーキャパシタは、電極/電解質界面での電気化学的なエネルギー生成と、電子/イオンの輸送分離を利用したエネルギー変換・貯蔵デバイスです。
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.