Merck
900020
Sigma-Aldrich
アジポニトリル
battery grade, >99%, acid <200 ppm, H2O <100 ppm
別名:
1,4-ジシアノブタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NC(CH2)4CN
CAS番号:
分子量:
108.14
Beilstein:
1740005
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352117
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
battery grade
品質水準
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
0.01 mmHg ( 40 °C)
アッセイ
>99%
フォーム
liquid
自己発火温度
1022 °F
expl. lim.
4.99 %
不純物
≤100 ppm H2O
≤200 ppm acid
屈折率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
295 °C (lit.)
mp
1-3 °C (lit.)
密度
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
N#CCCCCC#N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-4H2
InChI Key
BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
The presence of electrolyte additives enhances the performance of lithium ion batteries by improving their thermal stability and ionic conductivity. Additives also reduce the flammability of electrolytes and provide overcharge protection. Adiponitrile finds application as additive in lithium ion batteries.
注意
These additives have low water content (less than 100 ppm). Please handle under inert and moisture free environment (glove box). Keep containers tightly closed. Keep away from heat and ignition sources. Store in a cool and dry place. Avoid storing together with oxidizers.
法的情報
Product of MU Ionic Solutions Corp
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900020-BULK:
900020-500G:
900020-VAR:
900020-25G:4548173964942
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kim, GY, and Dahn, JR.
Journal of the Electrochemical Society, 162, A437-A437 (2015)
Zhang S.
Journal of Power Sources, 162, 1379-1379 (2006)
Yi-Nan Zhang et al.
ACS nano, 14(8), 9478-9490 (2020-06-02)
Nanovaccines need to be transported to lymph node follicles to induce humoral immunity and generate neutralizing antibodies. Here, we discovered that subcapsular sinus macrophages play a barrier role to prevent nanovaccines from accessing lymph node follicles. This is illustrated by
資料
クエット-テイラー流反応装置によるリチウムイオン電池用正極材料の製造について解説いただきました。
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
スケールアップ可能なポリアニオン系正極材料(リン酸塩)の合成法と、ナノ構造LMP正極材料の電気化学的性質について紹介します。
すべて表示