Merck
900801
Sigma-Aldrich
1-エチル-3-メチルイミダゾリウム ビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド
≥99%, H2O ≤500 ppm
別名:
1-エチル-3-メチル-1-H-イミダゾリウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド, EMIM BTI, EMIM TFSI, EMIMIm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11F6N3O4S2
CAS番号:
分子量:
391.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
liquid
組成
H2O, ≤500 ppm
不純物
≤500 ppm H2O
mp
≥−15 °C (lit.)
密度
1.5236 g/cm3
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
CCn1cc[n+](C)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H11N2.C2F6NO4S2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI Key
LRESCJAINPKJTO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-エチル-3-メチルイミダゾリウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミドは、リチウムイオン電池の製造に使用できる電解質材料の一種です。リチウムイオン電池は、アノード、カソード、および電解質で構成され、充放電サイクルを伴います。これらの材料により、電気エネルギー貯蔵用のより環境に優しい持続可能な電池の生成が可能になります。
アプリケーション
イオン性液体(IL)は、融点が100°C未満の溶融塩です。 これらは、通常、有機カチオンとアニオンのペアで構成されています。ILは、非揮発性、高い熱安定性、および高いイオン導電性などの独自の特性を示し、リチウム/ナトリウムイオン電池や色素感作太陽電池の電解質としての用途があります。ILは、導電性高分子やインターカレーション電極材料の合成用媒体としても使用されます。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
900801-VAR:
900801-25G:
900801-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ionic liquids and their solid-state analogues as materials for energy generation and storage.
MacFarlane DR, et al.
Nature Reviews. Materials, 1, 15005-15005 (2016)
Masayoshi Watanabe et al.
Chemical reviews, 117(10), 7190-7239 (2017-01-14)
Ionic liquids (ILs) are liquids consisting entirely of ions and can be further defined as molten salts having melting points lower than 100 °C. One of the most important research areas for IL utilization is undoubtedly their energy application, especially
Dandan Han et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 15(4), 2405-2426 (2010-04-30)
Ionic liquids (ILs) have been applied in different areas of separation, such as ionic liquid supported membranes, as mobile phase additives and surface-bonded stationary phases in chromatography separations and as the extraction solvent in sample preparations, because they can be
Towards greener and more sustainable batteries for electrical energy storage
Larcher D and Tarascon J
Nature Chemistry, 7(1), 19-19 (2015)
Electrodes with high power and high capacity for rechargeable lithium batteries
Kang K, et al.
Science, 311(5763), 977-980 (2006)
資料
固体電池は近年高い関心を集めており、固体Li、NaおよびAl電池の最近の進展や問題点について解説いただきました。
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
イオン液体は電気化学的に安定な広い電位窓をもち、難燃性と比較的高い導電性をもちます。そのため、アルミニウム電池や不燃性のリチウムベース電池、デュアルグラファイト電池の有望な電解質とされています。
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.