Merck
04367
Sigma-Aldrich
1-エチル-3-メチルイミダゾリウムトリフルオロメタンスルホナート
≥98.0% (T)
別名:
[EMIM] [トリフレート], EMIM Otf
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11F3N2O3S
CAS番号:
分子量:
260.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥98.0% (T)
bp:
>350 °C (lit.)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (T)
フォーム
liquid
不純物
≤0.1% water
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
bp
>350 °C (lit.)
密度
1.387 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
triflate
SMILES記法
CCn1cc[n+](C)c1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H11N2.CHF3O3S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-6H,3H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI Key
ZPTRYWVRCNOTAS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-エチル-3-メチルイミダゾリウムトリフルオロメタンスルホン酸は、、イオン性ポリマー-ポリマー複合材料(IP2C)を産生する際の触媒として使用され 、また、リパーゼ触媒による4-ペンテン酸によるエナンチオ選択的アミンアシル化でも使用されます。
その他情報
空気にも水にも安定なイオン液体で、電気化学的用途(溶融塩技術)に有用です。電気化学的安定窓が≥4 V を示し、350 ℃まで安定です。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
425.3 °F - closed cup
引火点(℃)
218.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
04367-250G:
04367-50G:
04367-1ML:
04367-5G:
04367-VAR:
04367-BULK:
04367-5ML:
04367-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
E.I. Cooper et al.
Proc. Electrochem. Soc., 16, 386-386 (1992)
Ion-pair structure of vaporized ionic liquid studied by matrix-isolation FTIR spectroscopy with DFT calculations: A case of 1-ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
Akai, Nobuyuki, Akio Kawai, and Kazuhiko Shibuya
The Journal of Physical Chemistry A, 114.48, 12662-12666 (2010)
Dielectric relaxation and underlying dynamics of acetonitrile and 1-ethyl-3-methylimidazolium triflate mixtures using THz transmission spectroscopy
Asaki, M. L. T., et al.
J. Chem. Phys. , 116.23, 10377-10385 (2002)
Using 1-ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate as an entrainer for the extractive distillation of ethanol+ water mixtures
Orchilles, A. Vicent, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 55.4, 1669-1674 (2009)
The influence of polarizability on the dielectric spectrum of the ionic liquid 1-ethyl-3-methylimidazolium triflate
Schroder, Christian, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 13.26, 12240-12248 (2011)