Merck
46093
Sigma-Aldrich
1-エチル-3-メチルイミダゾリウムヘキサフルオロリン酸塩
≥97.0% (HPLC)
別名:
EMIMPF6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11F6N2P
CAS番号:
分子量:
256.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
フォーム
solid
mp
58-62 °C (lit.)
58-62 °C
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.F6P/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-7(2,3,4,5)6/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI Key
DPDAKOVGQUGTHH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1-エチル-3-メチルイミダゾリウムヘキサフルオロリン酸塩は、融点の低いタスク特異的イオン液体(TSIL)です。
その他情報
空気や水に対して安定なインモニウム塩。やや高温でイオン液体であり、融解塩法で有用。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
46093-5G-F:
46093-VAR-F:
46093-1G-F:
46093-50G-F:
46093-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Capillary electrophoretic application of 1-alkyl-3-methylimidazolium-based ionic liquids.
Yanes EG, et al.
Analytical Chemistry, 73(16), 3838-3844 (2001)
J. Fuller et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 299-299 (1994)
High-pressure phase behavior of systems with ionic liquids: II. The binary system carbon dioxide+ 1-ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Shariati, Alireza, and Cor J. Peters
Journal of Supercritical Fluids, 25.2, 109-117 (2003)
Molecular dynamics studies of melting and some liquid-state properties of 1-ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate [emim][PF 6]
Alavi, Saman, and Donald L. Thompson
J. Chem. Phys. , 122.15, 154704-154704 (2005)
Rotational dynamics of a diatomic solute in the room-temperature ionic liquid 1-ethyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Shim, Youngseon, et al.
J. Chem. Phys. , 125.6 (2006)
資料
Functionalized imidazolium cations with thioether, urea, or thiourea derivatized side chains act as metal-ligating moieties, whereas the PF6– anions provide the desired water immiscibility.