不純物
<3% methanol
<5% water
mp
210 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].COS([O-])(=O)=O
InChI
1S/CH4O4S.Na/c1-5-6(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
DZXBHDRHRFLQCJ-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
以下に必要な反応物質または試薬:
- ミニエマルジョンで作製したハイブリッドナノ材料におけるラメラ構造形成の研究
- 参照物質として用いられる、イオン液体から放射線分解により生成するラジカルイオンのEPR研究
- ミセル研究では、特に置換1-ベンゾイル-1,2,4-トリアゾールの加水分解と混合ミセルの自己集合/微細構造に対する速度抑制効果を検討しました。
硫酸メチルナトリウム塩は、以下を合成するために使用できます:
- 森田・ベイリス・ヒルマン反応に使用するメチル硫酸アニオンベースの1,3,4-トリアルキル-1,2,3-トリアゾリウムイオン性液体。
- フェノールと反応させることによるアニソール。
- RETキナーゼ阻害剤として使用するヒドロキシアニリノキノリン。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
318183-100G:
318183-VAR:
318183-BULK:
318183-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of anisole from phenol and sodium methyl sulfate, a byproduct from synthesis of medicine intermediates
Petrochemical Technology, 45(11), 1337-1337 (2016)
The discovery of substituted 4-(3-hydroxyanilino)-quinolines as potent RET kinase inhibitors
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 17(21), 5886-5893 (2007)
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 288(3), 993-1001 (1999-02-23)
The transport step for p-aminohippurate (PAH) from cell to lumen across the luminal membrane of rabbit proximal tubules has not been adequately defined. To examine this process more closely, we determined the effects of possible transport inhibitors and substitutes for
Journal of colloid and interface science, 488, 365-372 (2016-11-16)
Molecular scale information about the structure of surfactants at interfaces underlies their application in consumer products. In this study the non-linear optical technique of Sum Frequency Generation (SFG) vibrational spectroscopy has been used to investigate the structure and temporal behaviour
Science (New York, N.Y.), 329(5997), 1324-1327 (2010-09-11)
Ion binding often mediates electron transfer in biological systems as a cofactor strategy, either as a promoter or as an inhibitor. However, it has rarely, if ever, been exploited for that purpose in synthetic host-guest assemblies. We report here that