Merck
D100706
Sigma-Aldrich
ジエチルスルファート
98%
別名:
硫酸エチル, 硫酸ジエチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)2SO2
CAS番号:
分子量:
154.18
Beilstein:
1209714
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
5.3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
2 mmHg ( 55 °C)
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.399 (lit.)
bp
208 °C (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
密度
1.177 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOS(=O)(=O)OCC
InChI
1S/C4H10O4S/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
DENRZWYUOJLTMF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ジエチル硫酸は以下の合成で反応物質として使用されます:
  • ビスピラゾール、ピラゾロピリミジンとピリジン(アンチピリニル部を含む)などの生物活性化合物。
  • N-置換-2-スチリル-4(3H)-キナゾリノン。
  • 以下の成分を含み、電解質としての利用できる可能性のあるイオン性液体:ピロリジニウム、ピペリジウムおよびモルフォリニウムカチオン。
1-アルキル/アラルキル-2-(1-アリールサルホニルアルキル)ベンズイミダゾールおよびイオン液体エチルメチルイミダゾール硫酸エチル([EMIM][EtSO4])合成におけるアルキル化試薬として。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D100706-BULK:
D100706-100G:4548173961095
D100706-VAR:
D100706-5L:
D100706-2.5L:
D100706-5G:
D100706-25ML:
D100706-2KG:4548173961118
D100706-4KG:4548173961125
D100706-1KG:4548173961101
D100706-500ML:
D100706-5KG:
D100706-10L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ionic liquids containing an alkyl sulfate group as potential electrolytes
Wu TY, et al.
Electrochimica Acta, 55(15), 4475-4482 (2010)
PEG-600-mediated, green and efficient, tandem syntheses of N-subtituted-2-styrylquinazolin-4-ones
Srinivasa RB, et al.
Green Chemistry Letters and Reviews, 6(3), 254-261 (2013)
Synthesis of 1-alkyl/aralkyl-2-(1-arylsulfonylalkyl) benzimidazoles under PTC conditions
Dubey PK, et al.
Indian Journal of Chemistry, 46B(15), 488-491 (2007)
Flow chemistry: Imidazole-based ionic liquid syntheses in micro-scale
Lowe H, et al.
Chemical Engineering Journal, 163(3), 429-437 (2010)
Synthesis, Antimicrobial Activity and Molecular Modeling of Some Novel 5-Aminopyrazole, Pyrazolo [1, 5-a] pyrimidine, Bispyrazole and Bispyridone Derivatives Containing Antipyrinyl Moiety
Helal MH, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 54(5), 2614-2626 (2017)