Merck
252549
Sigma-Aldrich
ホルムアルデヒド 溶液
ACS reagent, 37 wt. % in H2O, contains 10-15% Methanol as stabilizer (to prevent polymerization)
別名:
ホルマリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCHO
CAS番号:
分子量:
30.03
Beilstein:
1209228
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
1.03 (vs air)
蒸気圧
52 mmHg ( 37 °C)
52 mmHg ( 37 °C)
形状
liquid
自己発火温度
572 °F
含みます
10-15% Methanol as stabilizer (to prevent polymerization)
濃度
36.5-38.0%
37 wt. % in H2O
不純物
≤0.006 meq/g Titr. acid
強熱残分
≤0.005%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.3765
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
適合性
suitable for manufacturing use (Laboratory chemicals)
SMILES記法
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI Key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ホルムアルデヒド(ホルマリン)は、メタノールの酸化によって生成されます。37%のホルムアルデヒドからなり、メタノール、少量のギ酸、アルデヒド、ケトンなどの不純物を含みます。RNAのホルムアルデヒド-アガロースゲル電気泳動において、変性剤として使用されます。
アプリケーション
ホルムアルデヒド溶液は、ChIP(クロマチン免疫沈降)アッセイにおいて、細胞の架橋/固定化に使用されています。イメージングにおける細胞の固定化にも使用されます。
ホルムアルデヒド溶液は、免疫蛍光イメージングにおける細胞の固定化試薬や、クロマチン免疫沈降(ChIP)アッセイにおける細胞の架橋剤として使用されています。
物理的形状
この製品は、ホルムアルデヒドガスが重量で約37%溶解した水溶液です。
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
132.8 °F - closed cup
引火点(℃)
56 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
252549-12X500ML:4548173252438
252549-BULK:
252549-3L:
252549-4X100ML:
252549-500ML:4548173124933
252549-60KG:
252549-100ML:4548173914152
252549-1L:
252549-VAR:
252549-4X2.5L:
252549-500ML-CH:
252549-6X1L:
252549-4L:4548173124926
252549-138RN-150ML:
252549-2.5L:
252549-6X500ML:4548173124940
252549-EW:
252549-25ML:4548173124919
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Intracellular protein and nucleic acid measured in eight cell types using deep-ultraviolet mass mapping.
Cheung MC et al.
Cytometry, 83, 540-540 (2013)
SIRT6 protects against endothelial dysfunction and atherosclerosis in mice.
Xu S et al.
Aging (Albany. NY.), 8, 1064-1064 (2016)
Farrell RE
RNA Methodologies: A Laboratory Guide for Isolation and Characterization (2010)
Slug contributes to cancer progression by direct regulation of ERa signaling pathway.
Li Y et al.
International Journal of Oncology, 46, 1461-1461 (2015)
Mitochondrial translocation of alpha-synuclein is promoted by intracellular acidification.
Cole NB et al.
Experimental Cell Research, 314, 2076-2076 (2008)