品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 20 mL
メーカー/製品名
RTC QCO-417
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
food and beverages
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
QC1380-20ML:4548174005446
QC1380-2ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック