グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
1.03 (vs air)
蒸気圧
52 mmHg ( 37 °C)
形状
liquid
自己発火温度
300 °C (Formaldehyde)
572 °F
expl. lim.
7-73 % (v/v) Formaldehyde)
濃度
36.5-38.0% (iodometric, acidimetric)
pH
2.8-4.0 (20 °C in H2O)
bp
93-96 °C/1013 hPa
mp
<-15 °C
転移温度
flash point 62 °C (Formaldehyde)
密度
1.09 g/cm3 at 20 °C
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI Key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アナリシスノート
Assay (iodometric): 36.5 - 38.0 %
Identity: passes test
Color: ≤ 10 Hazen
Appearance of solution: passes test
Free acid (as HCOOH): ≤ 0.025 %
Density (20 °C): 1.080 - 1.090 g/ml
Chloride (Cl): ≤ 0.0001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0001 %
Methanol (GC): 9.0 - 11.0 %
Sulfated ash: ≤ 0.002 %
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1040035000:
NAPE1040032500-E1L:
1040039025:
1040039180:
1040031000:
1040032500:
1040030000:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
ホルムアルデヒド用標準溶液の調製
Preparation of a standard solution for Formaldehyde
関連コンテンツ
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
標準および特殊な染色法および色素を用いた、研究および臨床病理検査用の生物学的組織の染色の重要性についてご紹介します。