認証
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
品質水準
蒸気密度
1.03 (vs air)
蒸気圧
52 mmHg ( 37 °C)
形状
liquid
自己発火温度
572 °F
含みます
9.0-15.0 % (v/v) methanol as stabilizer
濃度
25-50%
溶解性
water: soluble
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
suitable for manufacturing use (Laboratory chemicals)
SMILES記法
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI Key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
注意
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
133.0 °F - closed cup
引火点(℃)
56.11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47673-1L-F:4548173361130
47673-10L-F:
47673-VAR-F:
47673-BULK-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック