安全性情報
8.18708
Sigma-Aldrich
Formaldehyde solution
37%, (stabilized with about 10% methanol) for synthesis
別名:
Formaline solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352114
NACRES:
NA.22
product name
Formaldehyde solution 37%, (stabilized with about 10% methanol) for synthesis
品質水準
形状
liquid
自己発火温度
300 °C (Formaldehyde)
expl. lim.
7-73 % (v/v) Formaldehyde)
濃度
36.5-38.0% (acidimetric)
pH
2.8-4.0 (20 °C in H2O)
bp
93-96 °C/1013 hPa
mp
<-15 °C
転移温度
flash point 62 °C (Formaldehyde)
密度
1.09 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
histology
保管温度
15-25°C
アプリケーション
  • Lymph node harvesting in colon cancer: The practical application of Formaldehyde solution 37% in lymph node harvesting after laparoscopic surgery for colon cancer showcases its role in improving diagnostic accuracy and treatment outcomes (Nguyen et al., 2024).
アナリシスノート
Identity: passes test
Assay (acidimetric): 36.5 - 38.0 %
Density (20 °C): 1.084 - 1.090 g/ml
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
132.8 °F
引火点(℃)
56 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2