安全性情報
ICS045
Supelco
ホルムアルデヒド標準品
certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
メーカー/製品名
RTC ICS-045-100
濃度
1000 μg/mL in H2O
テクニック
ion chromatography: suitable
アプリケーション
environmental
food and beverages
フォーマット
single component solution
保管温度
2-30°C
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に従って製造、認証されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて分析試験証明書に記載されています。
アプリケーション
  • 質量分析における質量校正用の市販ホルムアルデヒド標準。: この研究では、質量分析における正確な質量校正用の市販ホルムアルデヒド標準の使用を評価し、製薬研究および生化学研究室での測定精度の向上におけるその役割を強調しています(Lyczko et al., 2015)。
  • ホルマリンの代替品としての蜂蜜: この研究では、生化学アプリケーションにおけるホルムアルデヒドの潜在的な代替品としての蜂蜜を調査し、生化学アッセイや実験室の実践に影響を与える可能性のある組織の保存と染色品質への影響を比較しています(Ozkan et al., 2012)。
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。すべての検体を含まないロットがある場合があります。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
ICS045-500ML:
ICS045-100ML:
ICS045-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4