グレード
for microscopy
品質水準
フォーム
liquid
自己発火温度
455 °C
組成
C.I. 45380, 2.4 g/L
C.I. 52015 + Azure, 4.1 g/L
contains CH3OH
expl. lim.
5.5-44 % (v/v) Methanol)
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
テクニック
microbe id | staining: suitable
pH
6.1-7.0 (20 °C in H2O, undiluted)
bp
>65 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 18 °C
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
64.4 °F
引火点(℃)
18 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PE11092041022/20:
MY11092041022:
1092040509:
1092040127:
1092040100:
1092042500MD:
1092049999:
1092040503:
1092042500:
IN21092040125:
1092040500:
1092040004:
1092041000:
BR11092041022:
GT11092041002:
AR11092041022:
1092042506:
1092041007:
1092049025:
CL11092041022/1:
1092041022:
1092041000MD:
1092040110:
GT11092041022:
1092040106:
1092040504:
1092040500MD:
1092040000:
1092041004:
1092040507:
1092040103:
1092040100MD:
1092049180:
試験成績書(COA)