Merck
32884
Sigma-Aldrich
ギムザ染色, 改良溶液
according to Giemsa
別名:
アズールエオシンメチレンブルー, ギムザ 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
MA.02
フォーム
liquid
品質水準
品質
according to Giemsa
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
dark blue
pH
6.9
密度
1.036 g/cm3 at 20 °C
適合性
passes test for UV spectrum
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
InChI Key
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
修正ギムザ染色とは、ギムザ染色のpHが通常の6.8から9.0に変化したことを意味します。
アプリケーション
修飾ギムザ染色は、差分染色により、ヒトの各染色体を同定することに使用されます。
その他情報
修飾ギムザ染色液0.4% w/v、緩衝メタノール溶液(pH 6.8)。安定剤も含まれます。
原理
ギムザ染色により血液フィルムを染色すると、白血球の核と細胞質は特有の青かピンク色を呈します。 精製されたエオシンとチアジン色素を使用することにより、ロット間差を最小にします。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32884-VAR:
32884-1.5L:
32884-1L:4548173338019
32884-2.5L:
32884-6X250ML:
32884-6X1L:
32884-25L:
32884-250ML:4548173338026
32884-4X2.5L:
32884-BULK:
32884-INTR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xiao Liu et al.
EBioMedicine, 46, 42-53 (2019-08-10)
Twist-related protein 1 (TWIST1) plays an essential role in the carcinogenesis and metastasis of NSCLC. Our aims were to identify the molecule at the downstream of TWIST1 and to evaluate its potential as a diagnostic and a prognostic marker in
Yonglian Zeng et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 125, 110029-110029 (2020-02-29)
Faciogenital Dysplasia 1 (FGD1) has been involved in a variety of biological processes, including cytoskeleton restructuring, cell morphology, cell cycle progression, and cell polarity. Abnormal expression of FGD1 was also identified in several types of cancers, indicating its critical role
S R Patil et al.
Science (New York, N.Y.), 173(3999), 821-822 (1971-08-27)
Differential staining of human chromosomes can be obtained when the pH of Giemsa stain is changed to 9.0 from the usual 6.8. Such staining permits identification of all homolog pairs and distinct regions within chromosome arms. In most instances, the
Jinjun Ye et al.
Cancer cell international, 21(1), 87-87 (2021-02-05)
LINC00963 is high-expressed in various carcinomas, but its expression and function in colorectal cancer (CRC) have not been explored. This study explored the role and mechanism of LINC00963 in CRC. The expression of LINC00963 in CRC and its relationship with
Therese Wilhelm et al.
Nature communications, 10(1), 3585-3585 (2019-08-10)
Replication stress, a hallmark of cancerous and pre-cancerous lesions, is linked to structural chromosomal aberrations. Recent studies demonstrated that it could also lead to numerical chromosomal instability (CIN). The mechanism, however, remains elusive. Here, we show that inducing replication stress