Merck
G5637
Sigma-Aldrich
ギムザステイン
certified by the Biological Stain Commission, powder or crystals
別名:
アズール混合物sicc.ギムザステイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14ClN3S
CAS番号:
分子量:
291.80
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
ギムザステイン, certified by the Biological Stain Commission
グレード
certified by the Biological Stain Commission
品質水準
フォーム
powder or crystals
テクニック
microbe id | staining: suitable
dark green to very dark green
mp
300 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 1 mg/mL, blue to very deep blue
Absorption
≥0.6 at 647-653 nm in methanol at 0.005 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
InChI Key
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ギムザは、汎用性の高い多色染色液で、さまざまな試料の染色に適しています。緩衝チアジン-エオシン塩溶液であり、血液細胞を染色できるように設計されています。ギムザ染色は、血小板、RBC、WBC、および寄生虫の核や細胞質の形態を区別するために、血液学的検査において診断目的でよく使用されます。多くの場合、パッペンハイム(MGG)染色やライトギムザ染色のためのメイ・グリュンワルド溶液などの他の染色液と併用されます。ギムザ染色は、クロマチン、核膜、細胞質成分の独自の染色ができるため、組織診断に適合しました。ギムザ染色溶液は、メチレンブルー、アズール、およびエオシンで構成されています。
アプリケーション
ギムザ染色は、細胞や血液塗抹標本の染色で使用されています。アズール顆粒の染色に必要であり、封入体の優れた染色です。その用途は、血液・骨髄検体の血液学的検査、細菌学的検査、臨床細胞診検体、組織生検、腫瘍試料などです。
適合性
血液塗抹標本のギムザ染色や、パラフィン切片に対するWolbachのギムザ法への使用について認証済みです。
その他情報
核は、さまざまに色合いが変わる紫色になります。細胞質は、さまざまに色合いが変わる青色から薄いピンク色に染色されます。一部の細胞タイプの細胞質内には、明るい赤色から薄紫色の顆粒が存在する場合があります。好塩基球は、ダークブルーから黒色の顆粒で細胞質内に示されます。好酸球は、明るいオレンジ色の顆粒で細胞質内に示されます。赤血球はピンク色からオレンジ色になります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G5637-BULK:
G5637-VAR:
G5637-25G:
G5637-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The interaction between Plasmodium falciparum and P. vivax in children on Espiritu Santo island, Vanuatu.
Maitland K et al.
Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 90, 614-614 (1996)
Hui Tong et al.
Cancer management and research, 11, 1869-1879 (2019-03-19)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is the third leading cause of death by malignancy worldwide. HCC has a poor prognosis due to tumor invasiveness and metastasis. There is substantial evidence that the epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) plays a central role in cancer metastasis.
Xianhua Yin et al.
Applied and environmental microbiology, 75(18), 5779-5786 (2009-07-28)
O island 48 (OI-48) of Escherichia coli consists of three functional gene clusters that encode urease, tellurite resistance (Te(r)), and putative adhesins Iha and AIDA-1. The functions of these clusters in enterohemorrhagic E. coli (EHEC) O157:H7 infection are unknown. Deletion
Iset Medina Vera et al.
PLoS pathogens, 7(9), e1002197-e1002197 (2011-09-13)
Apicomplexans are obligate intracellular parasites that invade host cells by an active process leading to the formation of a non-fusogenic parasitophorous vacuole (PV) where the parasite replicates within the host cell. The rhomboid family of proteases cleaves substrates within their
Pedro Marques et al.
Endocrine-related cancer, 26(12), 853-865 (2019-10-24)
Tumour-associated fibroblasts (TAFs) are key elements of the tumour microenvironment, but their role in pituitary neuroendocrine tumours (PitNETs) has been little explored. We hypothesised that TAF-derived cytokines may play a role in tumour aggressiveness and that their release can be