Merck
G4507
Sigma-Aldrich
ギムザステイン
Technical grade, powder
別名:
アズール混合物sicc.ギムザステイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14ClN3S
CAS番号:
分子量:
291.80
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
ギムザステイン, technical grade, used as a blood stain
グレード
technical grade
品質水準
形状
powder
dark greenvery dark
mp
300 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 1 mg/mL
λmax
645-655 nm
適合性
application for blood stain
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
InChI Key
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ギムザ染色は、血液および骨髄検体、臨床細胞検査検体、細菌、組織生検、および腫瘍検体の血液学的検査に広く用いられる多用途の鑑別染料です。ギムザ染色溶液は、メチレンブルー、アズール、およびエオシンで構成されています。’クロマチン、核膜、細胞質成分の独自の染色ができるため、主な組織学的染色となっています。この染色は、多くの場合、他の色素溶液と併用されます:パッペンハイム(MGG)染色やライトギムザ染色のためのメイ・グリュンワルド溶液ü’
アプリケーション
ギムザ染色は細胞および血液塗抹標本の染色に用いられています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G4507-1G:
G4507-BULK:
G4507-VAR:
G4507-5G:
G4507-100G:
G4507-10G:
G4507-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hao Li et al.
OncoTargets and therapy, 13, 1211-1223 (2020-02-28)
6-thioguanine (6-TG), as a conventional "ancient" drug for the treatment of acute leukemia, has been proved to have extensive anti-tumor roles. This study was created to investigate the hidden function of 6-TG on the MCF-7 breast cancer cell line (ER+
Amira Al-Hosary et al.
Parasites & vectors, 13(1), 495-495 (2020-10-01)
Anaplasma marginale is an obligate intracellular bacterium and the main cause of bovine anaplasmosis in tropical and subtropical regions. In Egypt, data regarding the prevalence of A. marginale in ruminant hosts and of the circulating genotypes is lacking. This study
Kevin M Swift et al.
Sleep, 43(5) (2019-12-01)
Sleep impacts diverse physiological and neural processes and is itself affected by the menstrual cycle; however, few studies have examined the effects of the estrous cycle on sleep in rodents. Studies of disease mechanisms in females therefore lack critical information
Sorour Nemati et al.
Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 13(1), 25-35 (2018-10-26)
Today, many attempts have been collected in the field of tissue engineering for reconstitution of injured bone marrow capacity by transplantation of functional cell source. By having a three-dimensional condition, microcapsules are appropriate candidates for cells transplantation to target sites.
Xianhua Yin et al.
Applied and environmental microbiology, 75(18), 5779-5786 (2009-07-28)
O island 48 (OI-48) of Escherichia coli consists of three functional gene clusters that encode urease, tellurite resistance (Te(r)), and putative adhesins Iha and AIDA-1. The functions of these clusters in enterohemorrhagic E. coli (EHEC) O157:H7 infection are unknown. Deletion