Merck
45253
Sigma-Aldrich
ライトステイン 溶液
for microscopy
別名:
Wright's eosin メチレンブルー, エオシンメチレンブルー溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
グレード
for microscopy
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
microbe id | staining: suitable
不純物
methanol
密度
0.80 g/mL at 20 °C
適合性
Chlamydia spp.
Histoplasma spp.
Plasmodium spp.
Trichomonas spp.
bacteria
protozoa
spirochetes
SMILES記法
[K+].COC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(Br)cc24
InChI
1S/C21H10Br4O5.K/c1-29-21(28)9-5-3-2-4-8(9)14-10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)30-20-11(14)7-13(23)18(27)16(20)25;/h2-7,26H,1H3;/q;+1/p-1
InChI Key
NXBZXYJXNIFCRJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Wright Stain is a modified Romanowsky stain commonly used for the cellular elements of blood. Wright′s stain is a mixture of eosin Y with polychromed (oxidized and partly demethylated) methylene blue and therefore termed polychrome stains. The hematological stain is intended for differentially staining peripheral blood and bone marrow films.
アプリケーション
Wright stain has been used to determine the number of white blood cell types (neutrophils, lymphocytes, monocytes, eosinophils, and basophils) per microliter of whole blood.
その他情報
Blood stain
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
51.8 °F
引火点(℃)
11 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
Borrelia burgdorferi has minimal impact on the Lyme disease reservoir host Peromyscus leucopus.
Schwanz LE, et al.
Vector Borne and Zoonotic Diseases (Larchmont, N.Y.), 117-124 (2011)
Bernadette FR Jacqueline HC et al.
Clinical Hematology, 3rd Ed. Henry Kimpton (2015)
Analysis and testing of biological stains--the Biological Stain Commission Procedures.
Penney D P, et al.
Biotechnic & Histochemistry (2002)
K. Leybold et al.
Praxis-Laboratorium: Grundlagen der Laboratoriumsdiagnostik, 24-24 (1976)
Young-Joo Jeong et al.
Anatomy & cell biology, 43(4), 294-302 (2011-01-27)
Asthma is a Th2-dependent disease mediated by IgE and Th2 cytokines, and asthmatic patients suffer from oxidative stresses from abnormal airway inflammation. Vitamin C is a micro-nutrient functioning as an antioxidant. When administered at a mega-dose, vitamin C has been