Merck
32855
Sigma-Aldrich
Eosin Methylene blue
according to May-Grünwald
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
カラーインデックス番号:
881/1038
カラーインデックス番号:
45380/52015
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
MA.02
フォーム
powder or crystals
品質水準
品質
according to May-Grünwald
εmax
≥1000 at 635-655 nm in methanol
≥650 at 512-532 nm in methanol
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[K+].COC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(Br)cc24
InChI
1S/C21H10Br4O5.K/c1-29-21(28)9-5-3-2-4-8(9)14-10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)30-20-11(14)7-13(23)18(27)16(20)25;/h2-7,26H,1H3;/q;+1/p-1
InChI Key
NXBZXYJXNIFCRJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Neisseria sicca、、Acinetobacter calcoaceticusなどの病原微生物を培養および同定するための分別微生物学培地に使用されるエオシンとメチレンブルー染色の混合物です。
Eosin has been used in combination with methylene blue, to detect carboxlic acid group in organic compounds. It gives a red or orange-coloured precipitate on treatment with carboxylic acid solution in water, acetone, alcohol, or dioxin. It is also used as an indicator for differentiation of the colon from the typhoid-dysentery group of bacteria.
アプリケーション
Eosin methylene blue was used for staining cells, during optical microscopy studies, done for analysis of cell morphology.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32855-25G:
32855-6X25G:
32855-100G:
32855-6X100G:
32855-BULK:
32855-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Detection of carboxylic acid group in organic compounds with eosin, mercurochrome, and methylene blue.
Johar GS.
Fresenius' Zeitschrift fur Analytische Chemie, 260 (2), 122-123 (1972)
The effect of concentration of dyes on differentiation of enteric bacteria on eosin-methylene-blue agar.
Journal of Bacteriology, 45 (5), 471-471 (1943)
Oncosis is associated with exposure of phosphatidylserine residues on the outside layer of the plasma membrane: a reconsideration of the specificity of the annexin V/propidium iodide assay.
Lecoeur H
Cytometry, 44 (1), 65-72 (2001)