Merck
1.01383
Sigma-Aldrich
Wright′s eosin methylene blue solution
for microscopy
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116130
NACRES:
NA.05
品質水準
形状
liquid
自己発火温度
420 °C (Methanol)
expl. lim.
5.5-44 % (v/v) Methanol)
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
pH
7-8 (20 °C in H2O)
転移温度
flash point 9.7 °C (Methanol)
密度
0.80 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
15-25°C
詳細
The Wright′s eosin methylene blue solution for microscopy, is a ready-to-use solution used in the staining method according to Wright, is one of the standard techniques in hematological diagnostic procedures. Like Leishman′s eosin methylene blue solution and May-Grünwald′s eosin methylene blue solution, it is used for staining of blood and bone marrow smears and clinical cytological specimens.
The Wright′s eosin methylene blue solution is an IVD / CE product and 500 ml are sufficient for staining up to 1000 slides in Hellendahl cells. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
アナリシスノート
Suitability for microscopy (Blood smear): passes test
Erythrocytes: pink to brownish
Nuclei: blue-violet
Eosinophilic granules: red to red-brown
Neutrophilic granules: light violet
Lymphocyte cytoplasm: blue
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup - Methanol
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup - Methanol
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1013839025:
1013831022:
1013839027:
1013830500:
1013830000:
1013830100:
1013832500:
1013839180:
PE11013831022/20:
1013830001:
BR11013831002:
CO1C1013831000:
GT11013831002:
1013830507:
1013830500MD:
EC11013831000:
1013832507:
1013830509:
1013830503:
1013830107:
IN21013830250:
GT11013831022:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.
血液,血液を造る臓器,および治療や予防を含めた血液疾患に関する臨床研究,そして血液検査に用いる染色法および色素について学びます。