アプリケーション
硫酸ジメチルは、カルボン酸、アルコール、フェノール、ラクタム、オキシム、ヒドロキシルアミン、およびヒドロペルオキシドのメチル化の強力なメチル化試薬です。硫酸ジメチルは、N-メチルアルキル-およびアリール-置換アミン、アミドおよび第4級アンモニウム塩の調製のための試薬として使用されます。硫酸ジメチルは、スルフィドおよびスルフォニウムイオンを合成するための、硫黄含有化合物のメチル化においても使用されます。
これは、下記の試薬としても使用することができます:
これは、下記の試薬としても使用することができます:
- 2-ジメチルアミノエチルメタクリレートの四級化反応による、強力な抗菌剤としての第4級アンモニウムアクリルモノマーの生成。
- ジメチルスルホキシドとともに使用して、トリメチルスルフォニウムカチオンの形成による、アルデヒドおよびケトンからのエポキシドの合成。
- グリセロールのメチル化による、ディーゼル用含酸素添加剤の製造。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
181.4 °F - closed cup
引火点(℃)
83 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
320293-BULK:
320293-VAR:
320293-1L:4548173134703
320293-PZ:
Synthesis of antibacterial polymers from 2-dimethylamino ethyl methacrylate quaternized by dimethyl sulfate
Polymer Journal, 42(9), 766-771 (2010)
Fieser and Fieser: Reagents For Organic Synthesis
Fieser and Fieser's Reagents for Organic Synthesis, 16 (1993)
Dimethyl Sulfate.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Generation of trimethylsulfonium cation from dimethyl sulfoxide and dimethyl sulfate: implications for the synthesis of epoxides from aldehydes and ketones
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, (18), 2289-2291 (1995)
Methylation of glycerol with dimethyl sulfate to produce a new oxygenate additive for diesels
Industrial & Engineering Chemistry Research, 51(2), 655-661 (2012)