Merck
112305
Sigma-Aldrich
プロピオン酸エチル
99%
別名:
Ethyl propanoate, Propionic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2COOC2H5
CAS番号:
分子量:
102.13
Beilstein:
506287
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39022258
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.52 (vs air)
品質水準
蒸気圧
40 mmHg ( 27.2 °C)
アッセイ
99%
形状
liquid
自己発火温度
887 °F
expl. lim.
11 %
屈折率
n20/D 1.384 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
密度
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCOC(=O)CC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プロピオン酸エチルは、第一世代のバイオ燃料として使用される脂肪酸エチルエステルの研究におけるモデルです
アプリケーション
プロピオン酸エチルは、コレステロール胆石との接触溶解の際に、メチルtert-ブチルエーテルと比較して、子豚において副作用(血中レベルの増加による)を低減します
プロピオン酸エチルは、雄のF344ラットにおける胃毒性に対する経管栄養投与の効果を調べる研究に使用されています
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
112305-2.5L:
112305-500ML:
112305-1L:
112305-2L:
112305-25ML:
112305-BULK:
112305-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
B I Ghanayem et al.
Toxicology and applied pharmacology, 80(2), 336-344 (1985-09-15)
Earlier studies conducted in this laboratory demonstrated that gavage administration of ethyl acrylate caused pronounced gastric toxicity in rats given single or repeated doses. The current studies were undertaken to investigate the structural, metabolic, and physical basis of this chemically
Inmaculada Romero et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(21), 4314-4320 (2017-05-11)
Freeze injuries in olives are responsible for the 'frostbitten olives' sensory defect that is sometimes detected in virgin olive oil. This defect is becoming one of the most common negative attributes today because climate change has modified weather patterns. The
J J Bergman et al.
Gut, 35(11), 1653-1658 (1994-11-01)
There is a discrepancy between in vitro cholesterol dissolving efficacy of methyl-tert-butyl ether (MTBE) and ethyl propionate and cholesterol gall stone dissolution in vivo. This study investigated whether the presence of bile changes the cholesterol dissolving capacity of MTBE and
Vibeke F Andersen et al.
The journal of physical chemistry. A, 116(21), 5164-5179 (2012-04-25)
Ethyl propionate is a model for fatty acid ethyl esters used as first-generation biodiesel. The atmospheric chemistry of ethyl propionate was investigated at 980 mbar total pressure. Relative rate measurements in 980 mbar N(2) at 293 ± 0.5 K were
Sun-Liang Cui et al.
The Journal of organic chemistry, 72(20), 7779-7782 (2007-09-11)
A novel synthesis of Hantzsch-type N-substituted 1,4-dihydropyridines from salicaldehydes, ethyl propiolate, and amines has been developed. Salicaldehydes were treated with ethyl propiolate in the presence of N-methylmorpholine to give ethyl 3-(2-formylphenoxy)propenoates. Three equivalents of ethyl 3-(2-formylphenoxy)propenoates reacted with 1 equiv