蒸気密度
3.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
40 mmHg ( 30 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
expl. lim.
3.5 %
屈折率
n20/D 1.385 (lit.)
bp
102-103 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 60 part
alcohol: miscible
diethyl ether: soluble
密度
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCCC(=O)OC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
53.0 °F
引火点(℃)
11.67 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
246093-100ML:
246093-VAR:
246093-100G:
246093-500ML:
246093-5ML:
246093-BULK:
246093-500G:
246093-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック