アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.413
密度
1.093 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
hydroxyl
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
SMILES記法
COC(=O)C(C)O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)4(6)7-2/h3,5H,1-2H3
InChI Key
LPEKGGXMPWTOCB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
69822-VAR:
69822-BULK:
69822-5ML:
69822-INTR:
69822-25ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック