Merck
543128
Sigma-Aldrich
酢酸プロパルギル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2CH2C≡CH
CAS番号:
分子量:
98.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
27-28 °C/8 mmHg (lit.)
密度
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CC(=O)OCC#C
InChI
1S/C5H6O2/c1-3-4-7-5(2)6/h1H,4H2,2H3
InChI Key
RIZZXCJMFIGMON-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
酢酸プロパルギルは以下の合成のために使用される可能性があります:
  • 光学活性γ-ヒドロキシα,β-不飽和アルデヒド
  • ホモプロパルギルアルコール
  • ポリ(酢酸プロパルギル)
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
91.0 °F - closed cup
引火点(℃)
32.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
543128-VAR:
543128-BULK:
543128-5G:
543128-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Investigations on the ion transport mechanism in conducting polymer films
Casalbore-Miceli G, et al.
Solid State Ionics, 131.3, 311-321 (2000)
Asymmetric synthesis of ?-hydroxy a, ?-unsaturated aldehydes via enantioselective direct addition of propargyl acetate to aldehydes
El-Sayed E, et al.
Organic Letters, 3.19 , 3017- 3020 (2001)
Nucleophilic reactions of propargyl acetates mediated by titanocene dichloride and magnesium
Yang F, et al.
Tetrahedron Letters, 42.15, 2839- 2841 (2001)