Merck
423815
Sigma-Aldrich
ジエチルシラン
99%
別名:
3-シラペンタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2SiH2
CAS番号:
分子量:
88.22
Beilstein:
1730902
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.391 (lit.)
bp
56 °C (lit.)
密度
0.681 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC[SiH2]CC
InChI
1S/C4H12Si/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
UCXUKTLCVSGCNR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
マイクロエレクトロニクス分野でSiO2の化学蒸着に用いる試薬です。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
423815-BULK:
423815-25ML:
423815-5ML:
423815-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chemistry of Materials, 5, 1710-1710 (1993)