Merck
278777
Sigma-Aldrich
Tributylsilane
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3]3SiH
CAS番号:
分子量:
200.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
225-226 °C/755 mmHg (lit.)
密度
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC[SiH](CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H28Si/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h13H,4-12H2,1-3H3
InChI Key
HIAZFYQNGXRLTF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
181.4 °F - closed cup
引火点(℃)
83 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
278777-10G:
278777-50G:
278777-VAR:
278777-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Stuart A Bartlett et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(29), 11471-11480 (2019-07-16)
Complexes with weakly coordinating ligands are often formed in chemical reactions and can play key roles in determining the reactivity, particularly in catalytic reactions. Using time-resolved X-ray absorption fine structure (XAFS) spectroscopy in combination with time-resolved IR (TRIR) spectroscopy and