Merck
360716
Sigma-Aldrich
トリス(トリメチルシリル)シラン
97%
別名:
1,1,1,3,3,3-ヘキサメチル-2-トリメチルシリル-トリシラン, TTMSS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3Si]3SiH
CAS番号:
分子量:
248.66
Beilstein:
1923953
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: reductant
屈折率
n20/D 1.489 (lit.)
bp
73 °C/5 mmHg (lit.)
密度
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)[SiH]([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H28Si4/c1-11(2,3)10(12(4,5)6)13(7,8)9/h10H,1-9H3
InChI Key
SQMFULTZZQBFBM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
トリス(トリメチルシリル)シランは、キサンテート、有機ハロゲン化物、イソシアニド、セレン化物、および酸塩化物のラジカル還元剤として一般的に使用される有機ケイ素です。また、本化合物はアルケン、アルキンおよびジアルキルケトンのヒドロシリル化に使用されています。
アプリケーション
スーパーシリル保護基
以下の用途に使用されます:
  • ヒドロシリル化
  • ラジカル反応
  • 酸塩化物の抑制
  • 炭素-ハロゲン結合の抑制
  • カルボニルのヒドロシリル化
  • 別の一般的な用途として、遷移金属および主族元素と錯体を形成させる場合のトリス(トリメチルシリル)シリル(TTMSS、またはスーパーシリル)基の使用があります
  • さらに最近では、スーパーシリル基が炭素–炭素結合形成反応に利用されています
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
131.0 °F - closed cup
引火点(℃)
55 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
360716-1G:
360716-25G:
360716-5G:
360716-BULK:
360716-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Accounts of Chemical Research, 25, 188-188 (1992)
Synlett, 91-91 (1990)
Tris (trimethylsilyl) silane: an efficient hydrosilylating agent of alkenes and alkynes
Kopping B, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57(14), 3994-4000 (1992)
Tris (trimethylsilyl) silane. A new reducing agent
Chatgilialoglu C, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53(15), 3641-3642 (1988)
Changxia Shi et al.
Science advances, 6(34), eabc0495-eabc0495 (2020-09-03)
Three types of seemingly unyielding trade-offs have continued to challenge the rational design for circular polymers with both high chemical recyclability and high-performance properties: depolymerizability/performance, crystallinity/ductility, and stereo-disorder/crystallinity. Here, we introduce a monomer design strategy based on a bridged bicyclic
資料
シリコン表面上に単分子膜を形成する方法とメカニズム、単分子膜の特性、および分子エレクトロニクスやセンシング用途への応用に関する展望について紹介しています。
Explore methods for molecular monolayers on silicon surfaces, their properties, and applications in molecular electronics and sensing.
関連コンテンツ
The Yamamoto group has employed several applications in catalysis.