Merck
915319
Sigma-Aldrich
Aminosupersilane
別名:
N-(Adamantan-1-yl)-1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-(trimethylsilyl)trisilan-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H43NSi4
分子量:
397.89
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.06
フォーム
powder
品質水準
関連するカテゴリー
アプリケーション
Aminosupersilane has been demonstrated by the MacMillan lab to be a necessary reagent in the dual catalytic nickel/photoredox cross-electrophile coupling of unactivated alkyl chlorides. The increased nucleophilicity of aminosupersilane, as compared to other organosilane reagents, is key to activating the alkyl chloride for chlorine atom abstraction.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
915319-5G:
915319-BULK:
915319-1G:
915319-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)