蒸気圧
1.5 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
157-160 °C (lit.)
溶解性
H2O: very slightly soluble
H2O: very soluble
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
organic solvents: very soluble
SMILES記法
C1CN2CCC1CC2
InChI
1S/C7H13N/c1-4-8-5-2-7(1)3-6-8/h7H,1-6H2
InChI Key
SBYHFKPVCBCYGV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
rat ... Chrm1(25229)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- アルデヒドとアクリル酸メチルのベイリス-ヒルマン反応。
- α-メチルグルコースのα-メチルアロースへのエピマー化。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
197602-10G:
197602-VAR:
197602-250MG:
197602-1G:
197602-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)