アッセイ
98%
形状
crystals
mp
125-130 °C (lit.)
溶解性
acetonitrile: soluble
ethanol: soluble
organic solvents: soluble
water: soluble
SMILES記法
C1CNC2=NCCCN2C1
InChI
1S/C7H13N3/c1-3-8-7-9-4-2-6-10(7)5-1/h1-6H2,(H,8,9)
InChI Key
FVKFHMNJTHKMRX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
二環式グアニジン塩基である 1,5,7-トリアザビシクロ[4.4.0]デカ-5-エンは、Michael 型および Michael 型反応用の優れた触媒であることが判明しています。これは、ラサロシド酸と 1:1 の錯体を形成し、錯休の結晶構造が X 線回折、FT-IR 分光法および 1H NMR によりに研究されています。
アプリケーション
1,5,7-トリアザビシクロ[4.4.0]デカ-5-エンは、エステルのアミノ分解の有機分子触媒として使用する場合があります。これは、様々な活性化アルケンにおいて P(O)-H 結合(ジアルキル亜リン酸塩とジフェニル亜ホスホン酸エステル)の直接付加のための触媒として使用される場合があります。ポリマー担持の 1,5,7-トリアザビシクロ[4.4.0]デカ-5-エン(PTBD)は、フェノール、アルキルまたはアリールハロゲン化物由来のアリールエーテルの合成のための塩基および試薬捕捉剤(スカベンジャー)として使用されました。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
345571-VAR:
345571-5G:
345571-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Structural and spectroscopic studies of the 1: 1 complex of lasalocid acid with 1, 5, 7-triazabicyclo [4.4. 0] dec-5-ene.
Journal of Molecular Structure, 875(1), 501-508 (2008)
P-C Bond formation via direct and three-component conjugate addition catalyzed by 1, 5, 7-triazabicyclo [4.4. 0] dec-5-ene (TBD).
Tetrahedron Letters, 48(1), 51-54 (2007)
Journal of surgical oncology, 111(8), 992-999 (2015-05-16)
We aimed to investigate potential of urinary cell-free microRNA-214 (miR-214) as a noninvasive biomarker for bladder cancer in this report. We screened miR-214 expression in medium from 2 bladder cancer cell lines to determine whether it is secretory. Then we
1, 5, 7-Triazabicyclo [4.4. 0] dec-5-ene (TBD) catalyzed Michael reactions.
Tetrahedron Letters, 46(40), 6875-6878 (2005)
A convenient aminolysis of esters catalyzed by 1, 5, 7-triazabicyclo [4.4. 0] dec-5-ene (TBD) under solvent-free conditions.
Tetrahedron Letters, 48(22), 3863-3866 (2007)