Merck
595128
Sigma-Aldrich
1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]ウンデカ-7-エン、ポリマー結合
100-200 mesh, extent of labeling: 1.5-2.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
別名:
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene on Polystyrene, DBU on PS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352128
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
クロスリンク
1 % cross-linked with divinylbenzene
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
標識化の程度
1.5-2.5 mmol/g loading
粒径
100-200 mesh
アプリケーション
ポリマ-担持塩基
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
595128-VAR:
595128-1G:
595128-5G:
595128-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tamura, Y.
Synthetic Communications, 24, 2907-2907 (1994)