Merck
358754
Sigma-Aldrich
1,3,4,6,7,8-ヘキサヒドロ-2H-ピリミド[1,2-a]ピリミジン、重合体結合
200-400 mesh, extent of labeling: 2.6 mmol/g loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
別名:
1,3,4,6,7,8-ヘキサヒドロ-2H-ピリミド[1,2-a]ピリミジン, ポリスチレン担持, 2%DVBで架橋した1,5,7-トリアザビシクロ[4.4.0]デク-5-エン–ポリスチレン, 7-メチル-1,5,7-トリアザビシクロ[4.4.0]デク-5-エン、ポリスチレン担持
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352128
NACRES:
NA.22
品質水準
クロスリンク
2 % cross-linked with divinylbenzene
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
標識化の程度
2.6 mmol/g loading
粒径
200-400 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
この多用途のポリマ-結合塩基は、以下の用途に用いられています;・位置選択的アシル化のための再利用可能な塩基性触媒 ・フェノ-ルを脱プロトン化するための塩基 ・フェノ-ルからアリ-ルエ-テルを合成する際の過剰フェニルのスカベンジャ- ・各種カルボニル化合物への亜リン酸ジアルキルの添加 ・ニトロアルド-ル(Henry)反応における触媒 ・活性化エステル求電子剤のスカベンジャ-
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
358754-25G:
358754-100G:
358754-VAR:
358754-1G:
358754-BULK:
358754-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xu, W.
Tetrahedron Letters, 38, 7337-7337 (1997)
Tamura, Y.
Synthetic Communications, 24, 2907-2907 (1994)