蒸気圧
11 mmHg ( 68 °C)
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
屈折率
n20/D 1.563 (lit.)
bp
74-75 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
CP(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11P/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
InChI Key
HASCQPSFPAKVEK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
120.2 °F - closed cup
引火点(℃)
49 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
265020-25G:
265020-VAR:
265020-1G:
265020-5G:
265020-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック